Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303258
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303258
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11303258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036212.09
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1346
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.999%
Netzgröße −100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR03F053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerQ02A026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerL12K02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerI16M29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
ChargennummerF18M39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036212.30,036212.18,036212.09
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, -100 +325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >