Learn More
Silikonplatte, 12.5 mm (0.5 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323488
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonplatte, 12.5 mm (0.5 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323488
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11323488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039109.FF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon plate
Namenshinweis 12.5mm (0.5 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈19.09g/25x25mm
Form Platte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU06B007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039109.FF,039109.GH,039109.FI
ChargennummerK29Q047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039109.FF,039109.GH,039109.FI
ChargennummerK29Q048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039109.FF,039109.GH,039109.FI
ChargennummerU06B006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039109.FF,039109.GH,039109.FI
ChargennummerJ13U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number039109.FF,039109.GH,039109.FI
Name des Produkts
Silikonplatte, 12.5 mm (0.5 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >