Learn More
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353488
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353488
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11353488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039112.FF
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon plate
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈9.54g/25x25mm
Form Platte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC08W040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerK11P08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerG26P29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerM16D078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerE27U049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
Name des Produkts
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >