Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph, rauchend, S.A. 350 bis 420 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA). SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. Used as a suspending and thickening agent in pharmaceutical
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2230°C |
Chemischer Name oder Material | Silicon (IV) oxide |
Schmelzpunkt | 1710°C |
Namenshinweis | Amorphous fumed |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Merck Index | 14,8493 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 60.09 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M12J034 | Analysenzertifikat | 18/01/2023 | 089376.18,089376.30,089376.A1 |
P17I053 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 089376.18,089376.30,089376.A1 |
Z23H034 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 089376.18,089376.30,089376.A1 |
P11F005 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 089376.18,089376.30,089376.A1 |
P17I054 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 089376.18,089376.30,089376.A1 |