Learn More
CAB-O-SIL™ M-5, Szintillationsqualität, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
150 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Säulenchromatographie, Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CAB-O-SIL™ M-5 |
CAS | 7631-86-9 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Dichte | 60 g/l tamped density max. |
Farbe | Weiß |
Menge | 150 g |
Summenformel | O2Si |
Strukturformel | SiO2 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Merck Index | 15, 8632 |