Learn More
Oranges Kieselgel, für Trocknungszwecke, ungiftig, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10116863
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oranges Kieselgel, für Trocknungszwecke, ungiftig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10116863
5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10116863
Marke: Thermo Scientific Acros 392030050
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-36-2
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
MDL-Nummer MFCD00077645
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel orange
Farbe Orange
Physikalische Form Perlen
Material Kieselgel
Menge 5 kg
Verlust bei Trocknung 2% max. (120°C, 2 h)
Verpackung Kunststoff-Fass
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
ChargennummerA0463046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
ChargennummerA0458935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number392030050,392030010,392032500
ChargennummerA0457570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number392030050,392030010,392032500
ChargennummerA0452057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number392030050,392030010,392032500
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oranges Kieselgel, für Trocknungszwecke, ungiftig, Thermo Scientific Chemicals >