Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend, Trockenmittel, Fisher Chemical Artikelnummer.: 12302719
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend, Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12302719 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Pulvergefäß aus Kunststoff, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 12302719
Marke: Fisher Chemical S/0762/53
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
pH 2.0 bis 3.5
CAS 7631-86-9
Menge 500 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisher Chemical Silica gel, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm), self indicating
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend, Trockenmittel, Fisher Chemical >