Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10260912
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10260912 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg, Pulvergefäß aus Kunststoff, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10260912
Marke: Fisher Chemical S/0761/60
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Braun-orange
Physikalische Form Fest
pH 1,5 bis 5
Menge 1 kg
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08g/mol
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisher Chemical Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical >