Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å
Für die Säulenchromatographie.
177.00 CHF - 3130.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10407982
|
Thermo Scientific Chemicals
360050010 |
1 kg |
177.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10619004
|
Thermo Scientific Chemicals
360050050 |
5 kg |
684.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10500764
|
Thermo Scientific Chemicals
360050300 |
30 kg |
3130.00 CHF
30 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 |
Spezifikation
40 bis 60 μm | |
Kunststoffflasche | |
Kieselgel |
60 Å | |
Kieselgel | |
7631-86-9 |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel