Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å
Für die Säulenchromatographie.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 360050010
163.27 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10407982
  • 177.00 CHF / 1 Kilogramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
40 bis 60 μm
Kunststoffflasche
Kieselgel
7631-86-9
60 Å
1 kg
Kieselgel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number360050300,360050010,360050050
ChargennummerA0398001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0408936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0444050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0441495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å > 1kg; Kunstoffflasche