Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å
Für die Säulenchromatographie.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 360050050
633.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10619004
  • 684.00 CHF / 5 Kilogramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
Spezifikation
40 bis 60 μm
Kunststoff-Fass
Kieselgel
7631-86-9
60 Å
5 kg
Kieselgel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silica gel
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number360050300,360050010,360050050
ChargennummerA0398001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0408936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0444050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
ChargennummerA0441495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 – 60 μ, 60Å > 5kg; Kunststofffass