Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10611573
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10611573 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Pulvergefäß aus Kunststoff
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Artikelnummer. 10611573
Marke: Fisher Chemical S/0761/53
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Braun-orange
Physikalische Form Fest
pH 1,5 bis 5
Menge 500 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.08g/mol
  • Fisher Chemical - Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
    Silica gel, self indicating, 4-7 mesh (2.5mm to 6.0mm) colour change from orange to colourless as water is absorbed
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisher Chemical Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical >