Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling
Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Schilling-Bürette umfasst einen PVC-Füllschlauch, Silikon-Ablassschlauch und eine LDPE-Reservoirflasche.
109.00 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Material | PVC-Füllschlauch |
---|---|
Enthält | Reservoirflasche, Schellbachstreifen |
Typ | Automatische Bürette |
Class | Klasse B |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10201931
|
BRAND™
23756 |
25 ml |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10313581
|
BRAND™
23755 |
15 ml |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10303581
|
BRAND™
23753 |
10 ml |
114.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10393621
|
BRAND™
23758 |
50 ml |
129.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus AR-GLAS™
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Automatische Nullstellung
- Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen.
- Die Mikrometerschraube ermöglicht eine Feintitration.
Materialien:
- Füllschlauch: PVC
- Ablasschlauch: Silikon,
- Reservoirflasche: PE-LD
- Basis: PE-HD,
- Anschlussstück, grau: Polyamid,
- Mikrometerschraube: Messing/PP.
Spezifikation
PVC-Füllschlauch | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Reservoirflasche, Schellbachstreifen | |
Klasse B |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling