Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling
Artikelnummer. 10393621 Alle ansehen Brand Produkte
50 ml, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Schilling-Bürette umfasst einen PVC-Füllschlauch, Silikon-Ablassschlauch und eine LDPE-Reservoirflasche.
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Automatische Nullstellung
  • Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen.
  • Die Mikrometerschraube ermöglicht eine Feintitration.
Materialien:
  • Füllschlauch: PVC
  • Ablasschlauch: Silikon,
  • Reservoirflasche: PE-LD
  • Basis: PE-HD,
  • Anschlussstück, grau: Polyamid,
  • Mikrometerschraube: Messing/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PVC-Füllschlauch
Graduierungen 0.1 ml
Höhe (metrisch) 830 mm
Enthält Reservoirflasche, Schellbachstreifen
Toleranz ±0,1 ml
Typ Automatische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling >