Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas ohne Flasche
Mit Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Bürette aus Borosilikatglas ist kalibriert auf Volumenabgabe.
242.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche, Nadelventil, Absperrhahn |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Schellbachstreifen |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Typ | Automatische Bürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10778621
|
BRAND™
21912 |
25 ml |
242.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10612632
|
BRAND™
21913 |
50 ml |
242.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Automatische Bürette
- Granulatstruktur
- Ohne Zwischen-Absperrhahn
- Ohne Flasche
- Klasse B
- Schellbachstreifen
- Mit seitlichem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken
- Graduierungen in schwarz
Spezifikation
Flasche, Nadelventil, Absperrhahn | |
Schellbachstreifen | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Borosilikatglas | |
PTFE | |
Klasse B |