Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas ohne Flasche
Mit Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Bürette aus Borosilikatglas ist kalibriert auf Volumenabgabe.
Marke:  BRAND™ 21912
193.84 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10778621
  • 242.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Automatische Bürette
  • Granulatstruktur
  • Ohne Zwischen-Absperrhahn
  • Ohne Flasche
  • Klasse B
  • Schellbachstreifen
  • Mit seitlichem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken
  • Graduierungen in schwarz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
Schellbachstreifen
PTFE
Automatische Bürette
DIN EN ISO 385
Flasche, Nadelventil, Absperrhahn
0.05 ml
Schwarz
±0,05 ml
Klasse B
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas ohne Flasche > Kapazität: 25 ml