Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas ohne Flasche
Mit Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Bürette aus Borosilikatglas ist kalibriert auf Volumenabgabe.
Marke: BRAND™ 21913
229.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Automatische Bürette
- Granulatstruktur
- Ohne Zwischen-Absperrhahn
- Ohne Flasche
- Klasse B
- Schellbachstreifen
- Mit seitlichem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken
- Graduierungen in schwarz
Spezifikation
Klar | |
Flasche, Nadelventil, Absperrhahn | |
0.1 ml | |
Durchsichtig | |
±0.08 ml | |
Klasse B |
50 ml | |
Borosilikatglas | |
Schellbachstreifen | |
PTFE | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14