Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Büretteröhrchen
Kostengünstige Bürette der Klasse B mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze
104.00 CHF - 151.29 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Graduierungen | 0.1 ml |
Anzahl pro Packung | 2 |
Enthält | Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze |
Typ | Kompakte Bürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17470124
|
BRAND™
10012 |
25 ml |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15693937
|
BRAND™
10012 |
25 ml | N/A | |||||||
15603947
|
BRAND™
10014 |
50 ml | N/A | |||||||
17480124
|
BRAND™
10014 |
50 ml |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
2 | |
Kompakte Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
0.1 ml | |
Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze | |
Klasse B |