Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Büretteröhrchen
Kostengünstige Bürette der Klasse B mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze
Marke:  BRAND™ 10014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17480124
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Fehlergrenze: 0.10 ml
    Borosilikatglas
    2
    50 ml
    Klasse B
    50 ml
    0.1 ml
    Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze
    Kompakte Bürette
    DIN EN ISO 385