Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Büretteröhrchen
Kostengünstige Bürette der Klasse B mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze
Marke:  BRAND™ 10014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15603947
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Fehlergrenze: 0.10 ml
    Borosilikatglas
    2
    50 ml
    Klasse B
    50 ml
    0.1 ml
    Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn und PP-Spitze
    Kompakte Bürette
    DIN EN ISO 385