Learn More
Bel Art™ ProCulture Gestelle für Petrischalen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
Marke:  Bel Art™ F18982-0014
248.56 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784736
  • 273.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Rack Only
21 x 4
Naturfarben, Blau
Polycarbonat
Rectangular, Rounded Corners
Non-sterile
35.5 cm
184 mm
100 mm
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Petri Dishes
84
Nein
10 cm-Petrischalen
370 mm
370 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ ProCulture Gestelle für Petrischalen > Naturfarben; 14 Zoll hoch; 84 Schalen