Learn More
Labconco™ Regalböden für FreeZone™ Gefriertrockner
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
1030.00 CHF - 1355.00 CHF
Spezifikation
Typ | Product Shelves |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FreeZone™ Trockenkammern |
Breite (angloamerikanisch) | 10.4 Zoll |
Produktcode | Marke | Größe | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15777807
|
Labconco™
7317200 |
Tall | 5 |
1355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15767807
|
Labconco™
7317100 |
Short | 3 |
1030.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
- Drei herausnehmbare Aluminiumböden von 10 Zoll Durchmesser mit 1/4 Zoll-Rand
- Böden gleiten in Edelstahlhalterungen
- Mit 3 Gummifüßen
- Die Ausführung ermöglicht flexible Höhenabstände der Böden
- Boden kann im Tiefkühlgerät platziert werden, um Proben für schnelle Beladung vorzufrieren
- Passend für Trockenkammer (separat erhältlich) entwickelt. Außerdem erhältlich: Beheizte Böden mit variabler Wärmesteuerung von Umgebungstemperatur +40 °C (+104 °F) bei Modellen, die 2016 oder früher hergestellt wurden und bis zu +60 °C (+140 °F) bei Modellen von 2017 oder neuer (wenden Sie sich wegen Einzelheiten an den Ansprechpartner im Fisher Kundenservice).
Spezifikation
Product Shelves | |
Für große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen | |
10.4 Zoll | |
27.7 cm |
Edelstahl | |
FreeZone™ Trockenkammern | |
10,9 in. |