Learn More
Labconco™ Regalböden für FreeZone™ Gefriertrockner
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
Marke: Labconco™ 7317100
Beschreibung
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
- Drei herausnehmbare Aluminiumböden von 10 Zoll Durchmesser mit 1/4 Zoll-Rand
- Böden gleiten in Edelstahlhalterungen
- Mit 3 Gummifüßen
- Die Ausführung ermöglicht flexible Höhenabstände der Böden
- Boden kann im Tiefkühlgerät platziert werden, um Proben für schnelle Beladung vorzufrieren
- Passend für Trockenkammer (separat erhältlich) entwickelt. Außerdem erhältlich: Beheizte Böden mit variabler Wärmesteuerung von Umgebungstemperatur +40 °C (+104 °F) bei Modellen, die 2016 oder früher hergestellt wurden und bis zu +60 °C (+140 °F) bei Modellen von 2017 oder neuer (wenden Sie sich wegen Einzelheiten an den Ansprechpartner im Fisher Kundenservice).
Spezifikation
Product Shelves | |
3 | |
Short | |
FreeZone™ Trockenkammern | |
10.4 Zoll | |
24.9 cm | |
27.7 cm | |
3,5 lb. |
150 L | |
Edelstahl | |
Für große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen | |
Drei Aluminiumböden mit 1/4 in.-Rändern, eine Edelstahlstütze und drei Gummifüße | |
9,8 in. | |
10,9 in. | |
4,5 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Regalböden für FreeZone™ Gefriertrockner > Kurz; 3 Einlegeböden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur