Learn More
Labconco™ Regalböden für FreeZone™ Gefriertrockner
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
Marke:  Labconco™ 7317200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15777807
  • 1355.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Fasst große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen.
  • Drei herausnehmbare Aluminiumböden von 10 Zoll Durchmesser mit 1/4 Zoll-Rand
  • Böden gleiten in Edelstahlhalterungen
  • Mit 3 Gummifüßen
  • Die Ausführung ermöglicht flexible Höhenabstände der Böden
  • Boden kann im Tiefkühlgerät platziert werden, um Proben für schnelle Beladung vorzufrieren
  • Passend für Trockenkammer (separat erhältlich) entwickelt. Außerdem erhältlich: Beheizte Böden mit variabler Wärmesteuerung von Umgebungstemperatur +40 °C (+104 °F) bei Modellen, die 2016 oder früher hergestellt wurden und bis zu +60 °C (+140 °F) bei Modellen von 2017 oder neuer (wenden Sie sich wegen Einzelheiten an den Ansprechpartner im Fisher Kundenservice).
Spezifikation
Spezifikation
Product Shelves
5
Tall
FreeZone™ Trockenkammern
10.4 Zoll
44.45 cm
27.7 cm
5,5 lb.
250 L
Edelstahl
Für große Proben, Mikrotiterplatten, Fläschchen oder Serumflaschen für große Trocknungsanwendungen
Fünf Aluminiumböden mit 1/4 in.-Rändern, eine Edelstahlstütze und drei Gummifüße
17,5 in.
10,9 in.
7 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Regalböden für FreeZone™ Gefriertrockner > Hoch; 5 Einlegeböden