Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen
Für die HPLC empfohlen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 14 0545
17.91 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11565914
  • 18.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
  • Eine handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Shell-Fläschchen
11.6 mm
2.3 ml
11
Bernsteinfarbig
Glas
31,5 mm
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen > Flacher Boden, ,2 ml, ,31,5 mm Höhe