Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 117095
64.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Sicherheitsabfallkappen, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.- Aus Polytetrafluorethylen-(PTFE-)Material
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
S51 (f) auf S55 (m) | |
PTFE | |
Gewindeadapter |