Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
66.65 CHF
Spezifikation
Material | Plastic |
---|---|
Einbandfarbe | White |
Abmessungen (L x B) | 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 Certified Facility |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17675915
|
Micronova™
PEN-51 |
Black |
66.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17685915
|
Micronova™
PEN-52 |
Blue |
66.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Product Type: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
- Supplied with Cap: Yes
- For Use With (Application): Labeling and Documentation
- For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Spezifikation
Plastic | |
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) | |
ISO9001 Certified Facility | |
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper | |
Permanent Marker Pen | |
Ultra Fine (0.2 mm) | |
9.0718 g |
White | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs. | |
Non-sterile | |
0.32 oz. |