Learn More
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen
Schüttelvorrichtung Einschließlich Aufnahme-Rahmen
851.00 CHF
Spezifikation
Typ | Schüttelgerät für Wasserbäder inkl. Aufnahmerahmen |
---|---|
Geschwindigkeit | 35-160 U/min |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17150335
|
Memmert™
WTB15SV1524 |
WTB15 |
851.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17150365
|
Memmert™
WTB24SV1524 |
WTB24 |
851.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Bedingt Schrägdeckel
- Spannung 230 V, 50/60 Hz.
- Bitte vergessen Sie nicht den Aufnahmekorb mit zu bestellen.
- Einschließlich Aufnahme-Rahmen, Schüttelfrequenz 35 - 160 Hübe pro Minute (horizontale Hin- und Herbewegung)
Spezifikation
Schüttelgerät für Wasserbäder inkl. Aufnahmerahmen | |
35-160 U/min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen