Learn More
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen
Schüttelvorrichtung Einschließlich Aufnahme-Rahmen
Marke:  Memmert™ WTB24SV1524
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17150365
  • 851.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordert Schrägdeckel
  • Spannung 230 V, 50/60 Hz
  • Der Aufnahmekorb ist separat zu bestellen
  • Mit Aufnahmerahmen, Schüttelfrequenz 35 –160 Hübe pro Minute (horizontale Hin-/und Herbewegung)
Spezifikation
Spezifikation
WTB24
Schüttelgerät für Wasserbäder inkl. Aufnahmerahmen
35-160 U/min
Name des Produkts
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen > WTB24