Learn More
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen
Schüttelvorrichtung Einschließlich Aufnahme-Rahmen
Marke: Memmert™ WTB15SV1524
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erfordert Schrägdeckel
- Spannung 230 V, 50/60 Hz
- Der Aufnahmekorb ist separat zu bestellen
- Mit Aufnahmerahmen, Schüttelfrequenz 35 –160 Hübe pro Minute (horizontale Hin-/und Herbewegung)
Spezifikation
WTB15 | |
Schüttelgerät für Wasserbäder inkl. Aufnahmerahmen | |
35-160 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder einschließlich Aufnahme-Rahmen > WTB15
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur