Learn More
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
59.05 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 22 G |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Manuelle LC Spritze mit Nadel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12766967
|
Trajan™
005312 |
100 μl | Abnehmbar |
83.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10197110
|
Trajan™
005300 |
100 μl | Befestigt |
59.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12756987
|
Trajan™
007312 |
500 μl | Abnehmbar |
82.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15258503
|
Trajan™
008505 |
2.5 ml | Abnehmbar |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
- Die Nadeln sind 2 Zoll, 22 Gauge, 0.028 Zoll Außendurchmesser
Spezifikation
22 G | |
0.71 mm | |
Manuelle LC Spritze mit Nadel | |
Stumpf |
0,028 in. | |
2 in. | |
Je | |
Rheodyne und Valco Ventile |