Learn More
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Austausch fester Nadeln für manuelle Spritzen. Zur Verwendung mit Beckman/Altex, Rheodyne, SSI und Valco Ventilen
54.45 CHF - 81.95 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
---|---|
Kanülen-Gauge | 22 G |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.37 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.028 mm |
Produkttyp | Manuelle Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10462721
|
Trajan™
004300 |
50 μl |
81.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10627171
|
Trajan™
003300 |
25 μl |
54.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10025480
|
Trajan™
007300 |
500 μl |
81.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10209060
|
Trajan™
006300 |
250 μl |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder) | |
0.37 mm | |
Manuelle Spritze | |
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile |
22 G | |
0.028 mm | |
LC |