Learn More
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Austausch fester Nadeln für manuelle Spritzen. Zur Verwendung mit Beckman/Altex, Rheodyne, SSI und Valco Ventilen
Marke:  Trajan™ 004300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10462721
  • 81.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder)
0.37 mm
0.028 mm
50 μl
LC
22 G
0.71 mm
Manuelle Spritze
51 mm
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile > Feste Nadel; Spritzenvolumen: 50 μl; Nadellänge: 2 in; Gauge: 22; AD: 0.028 in; Tip-Stil: LC; Spritzencode: 50F-LC