Learn More
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Austausch fester Nadeln für manuelle Spritzen. Zur Verwendung mit Beckman/Altex, Rheodyne, SSI und Valco Ventilen
Marke:  Trajan™ 003300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10627171
  • 54.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder)
0.37 mm
0.028 mm
25 μl
LC
22 G
0.71 mm
Manuelle Spritze
51 mm
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile > Feste Nadel; Spritzenvolumen: 25 μl; Nadellänge: 2 in; Gauge: 22; AD: 0.028 in; Tip-Stil: LC; Spritzencode: 25F-LC