Learn More
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: LC
Hochwertige Nadeln für SGE-Spritzen in verschiedenen Längen und Spitzenformen
68.85 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Ersatznadel |
Art der Kanülenspitze | LC |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10770594
|
Trajan™
039895 |
22 G | 0.37 mm | 0.7 mm |
68.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11949427
|
Trajan™
039897 |
25 G | 0.2 mm | 0.5 mm |
68.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Edelstahl | |
2 in. | |
LC |
Gaschromatographie | |
Ersatznadel | |
Luer-Lock |