Learn More
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: LC
Hochwertige Nadeln für SGE-Spritzen in verschiedenen Längen und Spitzenformen
Marke: Trajan™ 039897
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Edelstahl | |
0.007 Zoll | |
0.2 mm | |
Gaschromatographie | |
Ersatznadel | |
LC |
25 G | |
0,019 in. | |
0.5 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
Luer-Lock |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: LC > LC-Spitze; Länge: 50 mm; Gauge: 25; AD: 0.5 mm; Innendurchmesser: 0.2 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur