Learn More
Brannan Vorkalibriertes Jumbo-Thermometer und Hygrometer
Jumbo max min Thermometer und Hygrometer. Komplett mit vorkalibriertem Zertifikat, das an zwei Fixpunkten eingestellt ist.
Marke:  Brannan TC-006
Artikelnummer. 17836905
  • 44.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochgenaues Thermometer mit rückführbarem Kalibrierzertifikat
  • Kalibrierpunkte 0°C und 35°C
  • Maximale und minimale Aufnahmemöglichkeit
  • 2 m Kabel zum externen Sensor
  • Temperaturbereich -10 bis +50°C&F
  • Magnet, Clip und Ständer enthalten
  • Ersatzsonden sind erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Thermohygrometer
1% RH
-10/50°C (Indoor), -50/70°C (Outdoor)
0,1 °C
Temperature reading
20 bis 90 %
±5% RH between 30 and 90 RH otherwise ±7%RH
±1°C between -10/60°C otherwise ±2°C
125 x 23 x 100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brannan Vorkalibriertes Jumbo-Thermometer und Hygrometer > Brannan, Pre-calibrated, Thermometer