Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke: SGE™ 008025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10 μl bis 100 ml Kapazität
- Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
±1 % | |
0,31 in. | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
Gasdichte Spritze | |
70 °C | |
Ohne Kanüle | |
1 ml |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
8,8 mm | |
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) | |
158 °F | |
1MDF-LL-GT | |
Je | |
Luer Lock, fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel, Luer-Lock-Ansatz > Keine Nadel; Luer-Lock-Anschluss; Volumen:Gehäuse 1mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur