Learn More
Zeiss™ Stemi 508 Trino (Fototubus 50/50 %, rechter Pfad) Stereomikroskop
Kompaktes Greenough, apochromatisches-Stereomikroskop mit 8:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.Wählen Sie aus einer Reihe von Stativen, Beleuchtungsoptionen und Zubehör.
Marke: Zeiss™ 495009-0021-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Stemi 508 ist kompakt, zuverlässig und mit Optik und Mechanik ausgestattet, die für hohe Arbeitsbelastung ausgelegt sind.Mit dem großen 36 mm Sichtfeld behalten Sie immer den Überblick über Ihre Probe.Der 8:1-Zoom ermöglicht, Details bis zu 50× zu vergrößern.
- Fügen Sie austauschbare Optiken hinzu, und beobachten Sie eine Fläche von bis zu 122 mm – mit dieser Größe wird das Stemi 508 zu einem Spitzengerät seiner Klasse.Wählen Sie aus einer Reihe apochromatischer Frontoptiken und Okulare, um eine beliebige Vergrößerung zwischen 2× und 250× zu erreichen.Doppelte Auflösung oder große Arbeitsabstände bis zu 287 mm, ohne dabei die optische Qualität zu beeinträchtigen
- Das Stemi 508 ist ergonomischer als jedes andere Stereomikroskop vom Typ Greenough:Dank des flachen Betrachtungswinkels von 35° behalten Sie auch nach stundenlanger Arbeit eine entspannte Haltung.Mit dem Stemi 508 können Sie Ihre Proben genau so beobachten und dokumentieren, wie sie sind: detailreich, mit scharfem Fokus und frei von Verzerrungen oder FarbsäumenDas Stemi 508 ist Ihr robuster Allrounder für die tägliche Laborarbeit und industrielle Inspektionen: präzise, ergonomisch – und stets einfach zu bedienen.
- Wählen Sie aus einer großen Auswahl an verschiedenen Stativen und Zubehör, um sich optimal für Ihre Anwendung auszustatten.Von kompakten Stativen bis zu flexiblen und stabilen Auslegerständern, vom einfachen Durchlicht bis zum Polarisationskontrast.Ganz gleich, ob Ihr Objekt eine spezielle Beleuchtung oder einfach nur das hellste Licht benötigt, Sie haben verschiedene Lichtleiter und LED-Strahler zur Auswahl.Präzises Positionieren von Proben durch Hinzufügen einer gleitenden, neigbaren oder rotierenden Polarisationsstufe.
- Über austauschbare Kameraadapter kann das Stemi 508 mit jeder beliebigen ZEISS AxioCam Kamera und den meisten DSLR-Kameras oder Camcordern kombiniert werden.Ein C-Mount-Adapter 0,5x für AxioCam Kameras bis zu einer Chip-Größe von 1/2 Zoll ist immer im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Biological Education, Labs and Production Environments |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Stemi 508 Trino (Fototubus 50/50 %, rechter Pfad) Stereomikroskop > Biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur