Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
68.95 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 % |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
Enthält | Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16642602
|
SGE™
004230 |
50 μl | 0,31 in. | Gehäuse 50F-LL-GT |
68.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10065560
|
SGE™
005230 |
100 μl | 0,31 in. | Gehäuse 100F-LL-GT |
73.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10208630
|
SGE™
006230 |
250 μl | 0,31 in. | Gehäuse 250F-LL-GT |
74.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10218630
|
SGE™
007230 |
500 μl | 0,31 in. | Gehäuse 500F-LL-GT |
78.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10432731
|
SGE™
008025 |
1 ml | 0,31 in. | 1MDF-LL-GT |
72.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16692642
|
SGE™
008425 |
2,5 mL | 0,42 in. | 2.5MDF-LL-GT |
72.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12957536
|
SGE™
008962 |
10 ml | 0,7 in. | Gehäuse 10MDF-LL-GT |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12967536
|
SGE™
009463 |
25 ml | 1,06 in. | Gehäuse 25MDF-LL-GT |
254.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- 10 μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Luer-Konus und Luer-Lock™-Spritzen werden ohne Kanülen geliefert, diese müssen separat bestellt werden
Spezifikation
±1 % | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
Gasdichte Spritze | |
Luer Lock, fest |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) | |
Je |