Learn More
Trajan™ Syringe, 100μl, 50mm, Gas Tight, Luer Tip FIXE
Zusätzliche Ersatznadeln für gasdichte Luer-Konus-Spritzen.
Marke:  Trajan™ 005229
Artikelnummer. 10452571
  • 67.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Manuelle Spritze
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Manuelle Spritze
Luer-Konus, fest
Für maximale Inertheit
100 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Trajan™ Syringe, 100μl, 50mm, Gas Tight, Luer Tip FIXE > 100uL.