Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas
Komplettes Kit mit allen Glaskomponenten, die für eine Fest-Flüssig-Extraktion erforderlich sind. Die Quickfit™ komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas enthält einen Extraktor, einen Kondensator und einen Verdampfungskolben.
Marke:  Quickfit™ 600RDSX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10283910
  • 769.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Baugruppe umfasst Grundkomponenten für die Fest-Flüssig-Extraktion: Kolben/Soxhlet-Extraktor/Kondensator/zugehörige Deckel und Clips
  • Auswahl an Baugruppen mit unterschiedlichen Extraktor-Kapazitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet-Extraktionsbaugruppe
Pyrex Borosilikatglas
Ideal für die Feststoff-Flüssigkeit-Extraktion
600 mL
FR2L/5S Kolben, EX5/75, DA5/75, JC75F Soxhlet-Extraktor, CX5/25/SC Kondensator, und zugehörige Deckel und Klemmen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Quickfit™ Komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas > Kapazität: 600 ml