Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Kühlinkubatoren, mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie
Der neue Kühlinkubator KB ECO ist dank Peltier- Technologie mit patentierter Wärmeabführung einer der energieeffizientesten Kühlbrutschränke am Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die Serie KB ECO dazu noch besonders geräuscharm.
8270.00 CHF - 16755.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Sensortechnologie | Kein Sensor |
Konvektionstechnologie | APT.line™ Technologie |
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17582885
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0425 |
1020 l |
16755.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17572885
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0424 |
700 l |
12835.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17562885
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0423 |
247 l |
8270.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0°C bis +70°C (max. 28°C unter Umgebungstemperatur)
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Elektrische Temperierung durch Peltier-Modul mit neuartiger Wärmeabführung
- Innentür aus Sicherheitsglas
- Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm
- LCD-Display zur Anzeige der Temperatur sowie Zusatzinformationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./15 | |
CEE | |
Kühlinkubator | |
200/230 V |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl (18/8) | |
Keine | |
0 °C bis +70 °C (max. 28 °C unter Umgebungstemperatur) | |
LCD-Display | |
50/60 Hz |