Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Kühlinkubatoren, mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie
Der neue Kühlinkubator KB ECO ist dank Peltier- Technologie mit patentierter Wärmeabführung einer der energieeffizientesten Kühlbrutschränke am Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die Serie KB ECO dazu noch besonders geräuscharm.
Marke: BINDER™ 9020-0424
9267.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 28 °C unter Umgebungstemperatur)
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Elektrische Temperatursteuerung durch thermoelektrisches Kühlmodul mit innovativer Wärmeableitung
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle, Edelstahl
- Einstellbarer Kondensatschutz
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen 30 mm Durchmesser
- LCD zur Anzeige von Temperatur sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
Spezifikation
24.7 cu. ft. | |
45 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl (18/8) | |
Keine | |
0 °C bis +70 °C (max. 28 °C unter Umgebungstemperatur) | |
LCD-Display | |
973 x 576 x 1250 mm | |
272 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBECO720-230 V, Standard, Serie KB ECO – Kühlbrutschränke mit umweltfreundlicher thermoelektrischer Kühlung, 700 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
700 l | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./15 | |
CEE | |
Kühlinkubator | |
KBECO720-230 V | |
1255 x 1013 x 1925 mm | |
200/230 V | |
5,8 A |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%