Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Kühlinkubatoren, mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der neue Kühlinkubator KB ECO ist dank Peltier- Technologie mit patentierter Wärmeabführung einer der energieeffizientesten Kühlbrutschränke am Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die Serie KB ECO dazu noch besonders geräuscharm.
Marke:  BINDER™ 9020-0423
7856.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17562885
  • 8270.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 28 °C unter Umgebungstemperatur)
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Elektrische Temperatursteuerung durch thermoelektrisches Kühlmodul mit innovativer Wärmeableitung
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Innenkammer vollständig aus Edelstahl
  • 2 Gestelle, Edelstahl
  • Einstellbarer Kondensatschutz
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen 30 mm Durchmesser
  • LCD zur Anzeige von Temperatur sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KB ECO - Kühlinkubatoren, mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie > Fassungsvermögen (metrisch)240 L