Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen
Ein BINDER Materialprüfschrank der Serie FP sorgt zuverlässig für kurze Trockenzeiten und besonders schnelles Aufheizen – auch bei voll beladenen Schränken.
Marke: BINDER™ 9010-0267
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Stellbare Abluftklappe
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- 2 verchromte Einschubgitter
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
25,4 cu. ft. | |
Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung | |
720 L | |
Erzwungen | |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
FP720-400V | |
1280 x 1065 x 1560 mm | |
400 V, 50/60 Hz, 5 kW, 3 x 16 A, 3-phasig | |
5 kW | |
50/60 Hz |
45 kg | |
FP720-400V, Standard, Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft und Programmfunktionen, 720 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz | |
APT.line™ Technologie | |
max. 2 Std./16 | |
LED | |
1000 x 610 x 1200 mm | |
194 kg | |
400 V | |
7 A |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen > Modell:Gehäuse FP720UL-400V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur