Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent-Geräte, Probenpaket mit geteilten und ungeteilten Einlagen
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 453AG001
145.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10457044
  • 145.98 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent-Geräte. Diese Injektions-Liner stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
  • Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
  • Verpackungsmaterial Quarzwolle
  • ID × AD × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
453 AG001
4
Gemischt
GC-Injektionsanschluss
Verschiedene Einlagen für Split/Splitless-Injektionen, Musterpackung
Gemischt
Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent-Geräte, Probenpaket mit geteilten und ungeteilten Einlagen > Verschiedene; für Agilent-Geräte, 5 St./Packung