Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards minimieren Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt.
Marke:  Thermo Scientific™ CC25-PK
778.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10322265
  • 1130.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards, einem kostengünstigen, praktischen und einfach zu verwendenden Produkt für die Validierung von Flüssigkeitspartikelzählern, minimieren Sie Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt. Diese Standards für die Analyse direkt aus der Flasche sind in Einwegflaschen verpackt und wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen.
Diese gebrauchsfertigen Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückverfolgbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
  • Mikrosphären aus Polystyrol sind in einem ultrasauberen Verdünnungsmittel suspendiert
  • Die Konzentration ist für die Anwendung in Lichtverdunklungs-Partikelzählern und anderen Zählanwendungen mit niedriger Konzentration optimiert
  • Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar.
  • CC10 und CC25 sind ideal für die Interimprüfung USP 788 und 788
Im Lieferumfang enthalten:
  • Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat nach NIST™
  • Partikelzählungsprotokoll
  • Materialsicherheitsdatenblatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden
3000 Partikel/ml ± 10 %
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Partikelzählprotokoll
6 x 25 ml
< 3 %
25 μm
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Produkte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern
Validierung von Flüssigpartikelzählern, USP-Prüfung
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens sechs Monate lang haltbar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards > 24,61μm ± 0,22μm, σ = 0,27μm, 1,1 % CV