Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marke: BINDER™ 9010-0365
4275.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis zu +300 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineTM Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Regler mit Intervall- und Echtzeit-Programmierung
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
- Unabhängige, anpassbare Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 (DIN 12880) und unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit am Regler wählbarem visuellem/akustischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
Spezifikation
259 l | |
Drying and Heating Chamber | |
FP260-230V | |
810 x 786 x 962 mm | |
230 V | |
16 A |
300°C | |
LED | |
512 x 650 x 780 mm | |
96 kg | |
2,7 kW | |
50/60 Hz |