Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zwei-Kanal-Zeitschaltuhr (Tischgerät) mit zweizeiliger LCD-Anzeige
Funktioniert als Stoppuhr und als Uhr
Marke:  Fisherbrand™ 90013-08
22.23 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284006
  • 23.40 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Halterung zur Wandbefestigung, Ständer, Batterie Typ AAA, Rückführbarkeitszertifikat, Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
Funktioniert als Stoppuhr und als Uhr. Fisher Scientific™ Traceable™ Tisch-Timer mit zwei Kanälen ermöglicht die gleichzeitige Programmierung von zwei verschiedenen Aktivitäten von 24 Stunden bis 1 Sekunde.
  • Zeitschaltuhr-Bereich: 24 Stunden bis 1 Sekunde
  • Anzeige: Zweizeiliges LCD, jede Zeile ist 1 in. hoch
  • Auflösung: 1 s
  • Genauigkeit: 0,01 %
  • Speicherabruf
  • Verschiedene Alarme für jeden Kanal; 1 Minute
  • Der Alarm kann automatisch oder manuell stummgeschaltet werden
  • Abmessungen: L 1,3 × B 9,5 × H 14,0 cm (0,50 × 3,75 × 5,50 in.)
  • Nettogewicht: 140 g (5 oz.)
Certifications
Die Genauigkeit wird mit eine Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer bestätigt, die durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt wurde. Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitsflächen-Timer
Akustischer Alarm
LCD
1 Zoll
5 oz.
Halterung zur Wandbefestigung, Ständer, Batterie Typ AAA, Rückführbarkeitszertifikat, Anleitung
NIST, ISO 17025
24 Stunden bis 1 s
plusmn;0,01 %
Schwarz
2,5 cm
141 g
Für allgemeine Zeitmessungen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zwei-Kanal-Zeitschaltuhr (Tischgerät) mit zweizeiliger LCD-Anzeige > Zeitschaltuhr-Bereich: 24 Stunden bis 1 Sekunde; Farbe: Schwarz